Documenti fondamentali
ABT171
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-alfa-tubulina tirosinata
serum, from rabbit
Sinonimo/i:
Tubulin alpha-1A chain, Alpha-tubulin 3, Tubulin B-alpha-1, Tubulin alpha-3 chain
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
serum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
monkey, mouse
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
rat (based on 100% sequence homology), human (based on 100% sequence homology)
tecniche
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TUBA1A(7846)
Descrizione generale
I microtubuli sono coinvolti in numerose attività cellulari: mitosi, eventi di trasporto, movimento cellulare e mantenimento della forma della cellula. La tubulina è una proteina globulare costituita da due polipeptidi (tubulina alfa e beta). I dimeri di alfa e beta tubulina sono assemblati a 13 protofilamenti che nell′insieme formano un microtubulo di 22 nm di diametro. Le tubuline alfa e beta vanno incontro a numerose modifiche post-traduzionali. La tirosina ligasi aggiunge una tirosina all′estremità C-terminale dell′alfa-tubulina monomerica. La carbossipeptidasi associata al citoscheletro, invece, detirosina nuovamente i microtubuli assemblati. L′alfa-tubulina detirosinata è chiamata Glu-tubulina. Un′altra modificazione post-traduzionale a cui va incontro l′alfa-tubulina detirosinata è la poliglutammilazione C-terminale, che è tipica dei microtubuli nelle cellule neuronali e nel fuso mitotico.
Specificità
Questo anticorpo rivela la forma tirosinata dell′alfa-tubulina.
Immunogeno
Peptide lineare coniugato con KLH corrispondente alla alfa-tubulina tirosinata umana.
Applicazioni
Per rivelare la tubulina, ricorrete a questo anticorpo policlonale di coniglio anti-alfa-tubulina, convalidato per Western blotting, ELISA e ICC.
Western blotting: utilizzando un lotto rappresentativo, un laboratorio indipendente ha rivelato specificamente l′alfa-tubulina tirosinata e non l′alfa-tubulina non tirosinata utilizzando tubulina suina purificata (Gundersen, G. G., et al. (1984). Cell. 38(3):779-89.).
Saggio ELISA: utilizzando un lotto rappresentativo, un laboratorio indipendente ha rivelato specificamente l′alfa-tubulina tirosinata in un saggio ELISA indiretto e in un ELISA competitivo (Gundersen, G. G., et al. (1984). Cell. 38(3):779-89.).
Immunocitochimica: utilizzando un lotto rappresentativo, un laboratorio indipendente ha rivelato specificamente l′alfa-tubulina tirosinata e non l′alfa-tubulina non tirosinata in cellule TC-7 in interfase (Gundersen, G. G., et al. (1984). Cell. 38(3):779-89).
Qualità
Valutata mediante Western blotting su lisati di cellule NIH/3T3 non trattate o trattate con carbossipeptidasi pancreatica (PCA).
Analisi con metodica Western blotting: una diluizione 1:2.000 di questo anticorpo ha rivelato l′alfa-tubulina tirosinata in 10 µg di lisato di cellule NIH/3T3 non trattate; è stata dimostrata una perdita di segnale in lisato di cellule di NIH/3T3 trattate con PCA.
Descrizione del bersaglio
Visualizzato a~51 kDa In alcuni lisati cellulari è possibile osservare bande non caratterizzate.
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Signe S Tofteng et al.
Acta physiologica (Oxford, England), 235(4), e13828-e13828 (2022-05-12)
Cyclooxygenase-2 (COX-2) activity protects against oxidative stress and apoptosis early in experimental kidney injury. The present study was designed to test the hypothesis that COX-2 activity attenuates fibrosis and preserves microvasculature in injured kidney. The murine unilateral ureteral-obstruction (UUO) model
Distinct populations of microtubules: tyrosinated and nontyrosinated alpha tubulin are distributed differently in vivo.
Gundersen, G G, et al.
Cell, 38, 779-789 (1984)
Pradeepa Jayachandran et al.
Neural development, 11, 1-1 (2016-01-20)
Shaping of the neural tube, the precursor of the brain and spinal cord, involves narrowing and elongation of the neural tissue, concomitantly with other morphogenetic changes that contribue to this process. In zebrafish, medial displacement of neural cells (neural convergence