Merck
Tutte le immagini(5)
Documenti fondamentali
MAB1864-I
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-alfa-tubulina, tirosinata, clone YL1/2
clone YL 1/2, from rat
Sinonimo/i:
Tubulin alpha-1A chain, Alpha-tubulin 3, Tubulin B-alpha-1, Tubulin alpha-3 chain, alpha-Tubulin, tyrosinated
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rat
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
YL 1/2, monoclonal
Reattività contro le specie
yeast, porcine, rat, chicken, bovine, human, mouse
tecniche
ELISA: suitable
electron microscopy: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
radioimmunoassay: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TUBA1A(7846)
Descrizione generale
La catena alfa-1 della tubulina (UniProt P09733; detta anche alfa-tubulina) nel lievito è codificata dal gene TUB1 (Gene ID 854889). I microtubuli sono filamenti proteici dinamici coinvolti in numerose attività cellulari: mitosi, eventi di trasporto, movimento cellulare e mantenimento della forma della cellula. I microtubuli vengono assemblati a partire dalle subunità α e β di tubulina, che subiscono modificazioni post-traduzionali, inclusa la rimozione dell′amminoacido C-terminale dalla α-tubulina (tirosina nei mammiferi e fenilalanina nel lievito) a opera dell′attività carbossipeptidasica. Dato che la tirosina/fenilalanina C-terminale è preceduta da residui di glutammato (E), la α-tubulina detirosinata/defenilalaninata è chiamata anche Glu-tubulina. Anche se nei mammiferi la tirosina può essere riattaccata alla porzione C-terminale della Glu-tubulina dall′enzima tubulin-tirosin ligasi, nel lievito la fenilalanina non viene aggiunta in fase post-traduzionale alla Glu-tubulina malgrado la presenza del gene YBR094w che risulta altamente omologo alla tubulin-tirosin ligasi di altri organismi.
Specificità
Prevista reattività con molte diverse specie data l′omologia di sequenza del 100%.
Reagisce con l′alfa-tubulina con fenilalanina (lievito) o tirosina (mammiferi e pollo) nella regione C-terminale (PMID 6204858). Non reagisce con l′alfa-tubulina che in fase post-traduzionale sia stata privata della tirosina o della fenilalanina C-terminale.
Immunogeno
Epitopo: C-terminale
Tubulina di lievito purificata
Applicazioni
Categoria di ricerca
Struttura cellulare
Questo anticorpo anti-alfa-tubulina tirosinata, clone YL1/2, è convalidato per l′uso nei saggi di Western blotting, immunocitochimica, immunoistochimica, microscopia elettronica, ELISA e radioimmunodosaggio per la rivelazione dell′alfa tubulina.
Saggio di Western blotting: un lotto rappresentativo alla concentrazione di 1,0 µg/mL ha permesso di rilevare l′alfa-tubulina tirosinata in 10 µg di lisato di cellule C2C12.
Saggio immunocitochimico: 4,0 µg/mL di un lotto rappresentativo hanno rivelato l′alfa-tubulina tirosinata in cellule A431, HeLa e HUVEC.
Saggio immunocitochimico: grazie a lotti rappresentativi è stata rilevata l′immunoreattività dell′alfa-tubulina tirosinata in lievito e in cellule HEK293 (Kilmartin J.V., et al. (1982). J Cell Biol. 93(3):576-582; Bandyopadhyay, B., et al. (2007). J Biol Chem. 282(22):16454-16464).
Saggio immunoistochimico: con un lotto rappresentativo è stata evidenziata l′immunoreattività dell′alfa-tubulina tirosinata in sezioni a livello della striscia primitiva di embrioni di pollo in stadio 4 secondo Hamburger-Hamilton (HH4) (Nakaya, Y., et al. (2008). Nat. Cell Biol. 10(7):765-775).
Saggio in microscopia elettronica: con alcuni lotti rappresentativi è stata rilevata l′immunoreattività dell′alfa-tubulina fenilalalinata nei microtubuli sia in preparazioni di membrana nucleare di lievito che in cellule NIH/ 3T3 (Wehland, J., and Willingham, M.C. (1983). J Cell Biol. 97(5 Pt 1):1476-1490; Kilmartin J.V., et al. (1982). J Cell Biol. 93(3):576-582).
Saggio ELISA: è stata determinata l′antigenicità del clone YL1/2 mediante saggio ELISA competitivo usando tubulina derivata da cervello di maiale rispetto a peptidi di alfa-tubulina dotati o non dotati di Tyr/Phe all′estremità C-terminale (Wehland, J., et al. (1984). EMBO J. 3(6):1295-1300).
Radioimmunodosaggio: l′immunoreattività del clone YL1/2 nei confronti della tubulina di cervello di pollo e della tubulina di lievito è stata determinate mediante radioimmunodosaggio (Kilmartin J.V., et al. (1982). J Cell Biol. 93(3):576-582).
Sottocategoria di ricerca
Adesione (CAM)
Qualità
Valutata mediante Western blotting su lisato di cellule A431.
Saggio di Western blotting: questo anticorpo alla concentrazione di 1,0 µg/mL ha permesso di rivelare l′alfa-tubulina tirosinata in 10 µg di lisato di cellule A431.
Descrizione del bersaglio
Visualizzata a ~55 kDa
Stato fisico
Formato: purificata
IgG2aκ monoclonali purificate di ratto in tampone contenente Tris-glicina 0,1 M (pH 7,4), NaCl 150 M con azoturo di sodio 0,05%.
Purificato con proteina G
Stoccaggio e stabilità
Stabile per 1 anno a 2-8 °C dalla data di ricevimento.
Altre note
Concentrazione: fare riferimento alla scheda tecnica specifica del lotto.
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
J Wehland et al.
The EMBO journal, 3(6), 1295-1300 (1984-06-01)
We have characterized the epitope of the rat monoclonal antibody YL 1/2 in detail using synthetic peptides and several alpha-tubulin derivatives. The epitope seems to be provided by the linear sequence spanning the carboxy-terminal residues of tyrosinated alpha-tubulin. By competitive
A rat monoclonal antibody reacting specifically with the tyrosylated form of alpha-tubulin. II. Effects on cell movement, organization of microtubules, and intermediate filaments, and arrangement of Golgi elements.
Wehland, J; Willingham, MC
The Journal of cell biology null
Pierre Romé et al.
The Journal of cell biology, 189(4), 651-659 (2010-05-19)
Aurora A is a spindle pole-associated protein kinase required for mitotic spindle assembly and chromosome segregation. In this study, we show that Drosophila melanogaster aurora A phosphorylates the dynactin subunit p150(glued) on sites required for its association with the mitotic
RhoA and microtubule dynamics control cell-basement membrane interaction in EMT during gastrulation.
Nakaya, Y; Sukowati, EW; Wu, Y; Sheng, G
Nature Cell Biology null
Tau aggregation and toxicity in a cell culture model of tauopathy.
Bandyopadhyay, B; Li, G; Yin, H; Kuret, J
The Journal of Biological Chemistry null