NOR5X3INSB
Optimizer insert for spinner turbines
NMR tube size 3 mm , into 5 mm Bruker
Sinonimo/i:
NMR tube adapter
About This Item
Codice UNSPSC:
41121705
eCl@ss:
32129209
NACRES:
SB.32
Prodotti consigliati
Materiali
(acetal homopolymer resin)
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Norell 5X3INS-B
Misura tubo NMR
3 mm , into 5 mm Bruker
Descrizione generale
Precision adapter holds 3 mm, 4 mm, and 4.25 mm NMR tube in a 5 mm spinner turbine. Does not include spinner turbine.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)