NOR5X4INSB
Optimizer insert for spinner turbines
NMR tube size 4 mm , into 5 mm Bruker
About This Item
Codice UNSPSC:
41121705
NACRES:
SB.32
Prodotti consigliati
Materiali
(acetal homopolymer resin)
Produttore/marchio commerciale
Norell
Misura tubo NMR
4 mm , into 5 mm Bruker
Descrizione generale
Precision adapter holds 3 mm, 4 mm, and 4.25 mm NMR tube in a 5 mm spinner turbine. Does not include spinner turbine.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)