L1293
Anti-Lamin A (C-terminal) antibody produced in rabbit
~1 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-LAMA, Anti-LMN1, Anti-LMNA, Anti-Lamin A/C
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~70 kDa
Reattività contro le specie
rat, human, mouse
Convalida avanzata
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
indirect immunofluorescence: 1-2 μg/mL using human HeLa, rat NRK, and mouse 3T3 cells
western blot: 0.1-0.2 μg/mL using human HeLa nuclear extract
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... LMNA(4000)
mouse ... Lmna(16905)
rat ... Lmna(60374)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
- western blotting
- immunofluorescence microscopy
- immunohistochemistry
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Prodotti correlati
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?