SAB2702216
Monoclonal Anti-Strep Tag antibody produced in mouse
clone GT661, affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
Anti Strep Antibody, Anti Strep Antibody - Monoclonal Anti-Strep Tag antibody produced in mouse
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
GT661, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Concentrazione
1mg/mL
tecniche
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1000-10000
Isotipo
IgG2a
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Immunogeno
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
Altre note
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1