11922416001
Roche
Anti-His6
from mouse IgG1
Sinonimo/i:
metal chelate affinity chromatography
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
monoclonal
Forma fisica
lyophilized
Confezionamento
pkg of 100 μg
Produttore/marchio commerciale
Roche
Isotipo
IgG1
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Specificità
Applicazioni
- Immunoblotting (e.g., dot blots and western blots)
- Immunoprecipitation
- Immunoassays (ELISA)
- Immunocytochemistry
- Immunofluorescence
Nota sulla preparazione
Working concentration: Working concentration of conjugate depends on application and substrate.
The following concentrations should be taken as a guideline:
- ELISA: for detection 0.1 μg/ml; for coating 1 to 5 μg/ml
- Immunoprecipitation: 0.5 to 5 μg/ml
- Western blot: 0.2 to 0.5 μg/ml
Ricostituzione
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
does not flash
Punto d’infiammabilità (°C)
does not flash