SAB2702215
Monoclonal Anti-Strep Tag antibody produced in mouse
clone GT517, affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
Mouse Anti-Strep Tag, Strep Tag Detection Antibody
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
GT517, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
Concentrazione
1mg/mL
tecniche
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1000-10000
Isotipo
IgG1
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Altre note
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
SAB2702215-100UL | 4061837274619 |