SAB1412433
ANTI-MUC2 antibody produced in mouse
clone 1H2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
MLP, MUC2, SMUC
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1H2, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen 36.63 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
Isotipo
IgG2bκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... MUC2(4583)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
TTEVSYAGCTKTVLMNHCSGSCGTFVMYSAKAQALDHSCSCCKEEKTSQREVVLSCPNGGSLTHTYTHIESCQCQDTVCGLPTGTSRRARRSPRHLGSG*
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)