Documenti fondamentali
SAB1410961
Sigma-Aldrich
Anti-PGF antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
D12S1900, PGFL, PLGF, PlGF-2, SHGC-10760
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen 19.3 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
proximity ligation assay: suitable
western blot: 1 μg/mL
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PGF(5228)
Categorie correlate
Immunogeno
PGF (NP_002623.2, 1 a.a. ~ 170 a.a) full-length human protein.
Sequence
MPVMRLFPCFLQLLAGLALPAVPPQQWALSAGNGSSEVEVVPFQEVWGRSYCRALERLVDVVSEYPSEVEHMFSPSCVSLLRCTGCCGDENLHCVPVETANVTMQLLKIRSGDRPSYVELTFSQHVRCECRPLREKMKPERRRPKGRGKRRREKQRPTDCHLCGDAVPRR
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Yichao Fan et al.
Experimental eye research, 127, 104-116 (2014-06-10)
The breakdown of the inner endothelial blood-retinal barrier (BRB) and subsequent retinal vascular leakage are the main causes of vision loss due to diabetic retinopathy (DR). Exendin-4 (E4) is a long-acting agonist of the glucagon-like peptide 1 hormone receptor (GLP-1R)