SAB4200452
Anti-ADFP / PLIN2 antibody, Mouse monoclonal
clone ADFP-5, purified from hybridoma cell culture
Sinonimo/i:
Adipophilin, Plin2 Antibody, Plin2 Antibody - Monoclonal Anti-ADFP / PLIN2 antibody produced in mouse, Anti-ADRP, Anti-Perilipin 2, Monoclonal Anti-ADFP / PLIN2 antibody produced in mouse
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified from hybridoma cell culture
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
ADFP-5, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~48 kDa
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
~1.0 mg/mL
tecniche
indirect immunofluorescence: 5-10 μg/mL using human HepG2 or SH-SY5Y cells
western blot: 2-4 μg/mL using whole extracts of HEK-293T cells overexpressing human ADFP
Isotipo
IgG1
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PLIN2(123)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
SAB4200452-200UL | 4061838036407 |