SAB5600009
Anti-Trimethyl-Histone H3 (Lys27) antibody, Rabbit monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells, clone RM175, purified immunoglobulin
Sinonimo/i:
H3K27me3, Histone H3 (trimethyl K27)
About This Item
Prodotti consigliati
Ricombinante
expressed in HEK 293 cells
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
RM175, monoclonal
recombinant monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous glycerol solution
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
ELISA: 0.5-1 μg/mL
immunohistochemistry: 0.5-2 μg/mL
western blot: 1-2 μg/mL
Isotipo
IgG
N° accesso NCBI
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
trimethylation (Lys27)
Informazioni sul gene
human ... H3C1(8350)
Specificità
Immunogeno
Caratteristiche e vantaggi
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2