SAB1404031
Monoclonal Anti-LRP5 antibody produced in mouse
clone 1E9, ascites fluid
Sinonimo/i:
BMND1, EVR1, EVR4, HBM, LR3, LRP7, OPPG, OPS, OPTA1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
ascites fluid
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1E9, monoclonal
PM
antigen ~36.01 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:500-1:1000
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... LRP5(4041)
Categorie correlate
Immunogeno
Sequence
RDVRLVDAGGVKLESTIVVSGLEDAAAVDFQFSKGAVYWTDVSEEAIKQTYLNQTGAAVQNVVISGLVSPDGLACDWVGKKLYWTDSETN
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)