WH0004041M1
Monoclonal Anti-LRP5 antibody produced in mouse
clone 1E9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-BMND1, Anti-HBM, Anti-LR3, Anti-LRP7, Anti-OPPG, Anti-OPS, Anti-VBCH2, Anti-low density lipoprotein receptor-related protein 5
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1E9, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG1κ
N° accesso Genebanck
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... LRP5(4041)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
RDVRLVDAGGVKLESTIVVSGLEDAAAVDFQFSKGAVYWTDVSEEAIKQTYLNQTGAAVQNVVISGLVSPDGLACDWVGKKLYWTDSETN
Stato fisico
Note legali
Esclusione di responsabilità
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
WH0004041M1-100UG | 4061831634174 |