SAB1402867
Monoclonal Anti-PDYN, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 2E12, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
MGC26418, PENKB
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
2E12, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen ~31.61 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
capture ELISA: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PDYN(5173)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
KRYGGFLRRIRPKLKWDNQKRYGGFLRRQFKVVTRSQEDPNAYSGELFDA
WGK 1