Documenti fondamentali
05-778
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-Rho (-A, -B, -C), clone 55
clone 55, Upstate®, from mouse
Sinonimo/i:
Aplysia ras-related homolog 12, oncogene RHO H12, ras homolog gene family, member A, small GTP binding protein RhoA
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
55, monoclonal
Reattività contro le specie
human, mouse, rat
Produttore/marchio commerciale
Upstate®
tecniche
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... RHOA(387)
Descrizione generale
Le proteine Rho appartengono alla superfamiglia delle Ras, una classe di GTPasi a basso peso molecolare, che comprende RAS, RHO, RAB, RAN, RAD e ARF. Queste piccole proteine che legano il GTP funzionano come interruttori molecolari capaci di regolare una moltitudine di processi biologici, tra cui la proliferazione, l'apoptosi e la differenziazione cellulare, la riorganizzazione del citoscheletro e il traffico di membrana.
Specificità
Riconosce le proteine Rho (-A, -B, -C), Mr 22 kDa.
Immunogeno
Proteina Rho A ricombinante umana contenente gli amminoacidi 1-155. Clone 55.
Applicazioni
Categoria di ricerca
Signaling
Immunocitochimica:
un laboratorio indipendente ha riferito che questo anticorpo rivela le proteine Rho nelle cellule mediante immunofluorescenza.
Rivela le proteine Rho (-A, -B, -C) utilizzando questo anticorpo anti-Rho (-A, -B, -C), clone 55, convalidato per IC e WB.
Sottocategoria di ricerca
Trasduzione del segnale a livello di citoscheletro
Qualità
Valutata abitualmente mediante Western blotting su lisati di cellule Jurkat o HL-60 in tampone RIPA.
Saggio di Western Blotting:
questo lotto a una concentrazione compresa tra 0,5 e 2 µg/mL ha permesso di rivelare la proteina Rho in lisati ottenuti da cellule HL-60 in tampone RIPA. Un precedente lotto ha permesso di rivelare la proteina Rho in lisati ottenuti da cellule Jurkat in tampone RIPA.
Descrizione del bersaglio
22 kDa
Stato fisico
Formato: purificata
IgG1 monoclonali di topo purificate in tampone contenente BSA con azoturo di sodio allo 0,09% e glicerolo al 50%.
Purificato con proteina G
Stoccaggio e stabilità
Stabile per 1 anno dalla data di ricezione a -20 °C.
Indicazioni per la manipolazione
Una volta ricevuto il prodotto, prima di rimuovere il tappo, centrifugare il contenitore e mescolare delicatamente la soluzione. suddividere in aliquote in provette da microcentrifuga e conservare a -20ºC. Evitare ripetuti cicli di congelamento e scongelamento che potrebbero danneggiare le IgG e compromettere le prestazioni del prodotto. N.B: oscillazioni di temperatura del congelatore al di sotto dei -20ºC possono causare il congelamento delle soluzioni contenenti glicerolo.
Risultati analitici
Controllo
Lisato di cellule HL-60.
Altre note
Concentrazione: per la concentrazione specifica del lotto, fare riferimento al Certificato di Analisi.
Note legali
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
Atorvastatin inhibits ABCA1 expression and cholesterol efflux in THP-1 macrophages by an LXR-dependent pathway.
Guosong Qiu,John S Hill
Journal of Cardiovascular Pharmacology null
Marina Sycheva et al.
Brain sciences, 9(8) (2019-08-23)
We have previously shown that the expression of pro-nerve growth factor (proNGF) was significantly increased, nerve growth factor (NGF) level was decreased, and the expression of p75NTR was enhanced in Alzheimer's disease (AD) hippocampal samples. NGF regulates cell survival and
Peroxynitrite mediates diabetes-induced endothelial dysfunction: possible role of Rho kinase activation.
El-Remessy, Azza B, et al.
Experimental Diabetes Research, 2010, 247861-247861 (2010)
Critical role for FoxO3a-dependent regulation of p21CIP1/WAF1 in response to statin signaling in cardiac myocytes.
Hauck, L; Harms, C; Grothe, D; An, J; Gertz, K; Kronenberg, G; Dietz, R; Endres, M; von Harsdorf, R
Circulation Research null
Early intervention of tyrosine nitration prevents vaso-obliteration and neovascularization in ischemic retinopathy.
Abdelsaid, Mohammed A, et al.
Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics, 332, 125-134 (2010)