S5442
SyntheChol® NS0 Supplement
500 ×, synthetic cholesterol, animal component-free, aqueous solution, sterile-filtered, suitable for cell culture
Sinonimo/i:
Cholesterol solution
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
non-animal source
Livello qualitativo
Sterilità
sterile-filtered
Nome Commerciale
BioXtra
Stato
aqueous solution
Concentrazione
500 ×
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[H][C@@]12CC=C3C[C@@H](O)CC[C@]3(C)[C@@]1([H])CC[C@]4(C)[C@H](CC[C@@]24[H])[C@H](C)CCCC(C)C
InChI
1S/C27H46O/c1-18(2)7-6-8-19(3)23-11-12-24-22-10-9-20-17-21(28)13-15-26(20,4)25(22)14-16-27(23,24)5/h9,18-19,21-25,28H,6-8,10-17H2,1-5H3/t19-,21+,22+,23-,24+,25+,26+,27-/m1/s1
HVYWMOMLDIMFJA-DPAQBDIFSA-N
Informazioni sul gene
human ... POLA1(5422) , TOP2A(7153)
rat ... Ar(24208) , Polb(29240)
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
Note legali
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?