S4881
Staphylococcal enterotoxin B from Staphylococcus aureus
Sinonimo/i:
Enterotoxin B, Staphylococcal, SEB
About This Item
Prodotti consigliati
contiene
sodium phosphate buffer as balance
Livello qualitativo
Composizione
Protein, ~25% Lowry
Disponibilità
not available in USA
Impurezze
Staphylococcal enterotoxin A (SEA), essentially free
applicazioni
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Temperatura di conservazione
2-8°C
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Confezionamento
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 1 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3