S3387
Sucrose 6′-monophosphate dipotassium salt
~98% (TLC)
Sinonimo/i:
β-D-Fru-6-P-(2→1)-α-D-Glc
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
~98% (TLC)
Livello qualitativo
Stato
solid
Impurezze
3.1% water (Karl Fischer)
Colore
white
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[K].OCC1OC(OC2(CO)OC(COP(O)(O)=O)C(O)C2O)C(O)C(O)C1O
InChI
1S/C12H23O14P.K.H/c13-1-4-6(15)8(17)9(18)11(24-4)26-12(3-14)10(19)7(16)5(25-12)2-23-27(20,21)22;;/h4-11,13-19H,1-3H2,(H2,20,21,22);;
HTUHVZMDNCZYMG-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)