Documenti fondamentali
RFA452411K-EP
Rotor for Eppendorf® 5430/5430R Centrifuges
FA-45-24-11-Kit (rotor with higher edge), aerosol-tight, to hold, 24 x spin columns, lid
About This Item
Codice UNSPSC:
41103900
Caratteristiche
lid
to hold 24 x spin columns
aerosol-tight
fixed angle rotor
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 022654128 (NA)
Eppendorf® 5427752005 (EU)
Parametri
19,090 × g max. RCF
tecniche
centrifugation: suitable
Compatibilità
for use with centrifuge models 5430/5430R
Descrizione generale
Rotors to fot Eppendorf centrifuge 5430 and 5430 R.
Note legali
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)