RAB0546
Human LAG3 / Lymphocyte Activation Gene 3 Protein ELISA Kit
for serum, plasma, cell culture supernatants and urine
About This Item
Codice UNSPSC:
41116158
NACRES:
NA.32
Prodotti consigliati
Reattività contro le specie
human
Confezionamento
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
tecniche
ELISA: suitable
input
sample type cell culture supernatant(s)
sample type urine
sample type plasma
sample type serum
assay range
inter-assay cv: <10%
intra-assay cv: <12%
sensitivity: 45 pg/mL
Metodo di rivelazione
colorimetric
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... LAG3(3902)
Descrizione generale
This ELISA antibody pair detects human Lymphocyte Activation Gene 3 Protein.
Applicazioni
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Altre note
A sample Certificate of Analysis is available for this product.
Please type the word sample in the text box provided for lot number.
Please type the word sample in the text box provided for lot number.
I componenti del kit sono disponibili anche separatamente
N° Catalogo
Descrizione
SDS
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Met. Corr. 1
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Lawrence P Andrews et al.
Science immunology, 5(49) (2020-07-19)
Mechanisms of resistance to cancer immunotherapy remain poorly understood. Lymphocyte activation gene-3 (LAG3) signaling is regulated by a disintegrin and metalloprotease domain-containing protein-10 (ADAM10)- and ADAM17-mediated cell surface shedding. Here, we show that mice expressing a metalloprotease-resistant, noncleavable LAG3 mutant