Documenti fondamentali
SRP0543
Sigma-Aldrich
LAG3 (CD223), Biotin Labeled
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Sinonimo/i:
CD223, Lag, Lag-3, Lymphocyte-Activation Gene 3
About This Item
Codice UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.26
Ricombinante
expressed in HEK 293 cells
Stato
frozen liquid
PM
74.8 kDa
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Informazioni sul gene
human ... LAG3(3902)
Descrizione generale
Human secreted LAG3, Fc fusion protein, also known as Lymphocyte-Activation Gene 3 and CD223, with C-terminal Avitag. GenBank Accession No. NM_002286, a.a. 23-450 expressed in a HEK293 cell expression system and enzymatically biotin-labeled using Avitag technology. MW = 74.8 kDa (monomer). This protein runs at a higher MW by SDS-PAGE due to glycosylation.
Stato fisico
Aqueous solution
Note legali
AviTag is a trademark of Avidity, LLC
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)