SF-CMTI-2
ESGRO® Complete Adapted C57/BL6 Mouse ES Cell Line
Mouse
Sinonimo/i:
BRUCE-4 ES Cells, BRUCE-4 ES cells, CMTI-2 Mouse ES Cells
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
ESGRO® Complete Adapted C57/BL6 Mouse ES Cell Line, The Embryonic Stem Cell Lines derived from murine strain C57/BL6J are selected for high targeting efficiency & proven germ line transmission.
Origine biologica
mouse
Produttore/marchio commerciale
Specialty Media
tecniche
cell culture | stem cell: suitable
input
sample type: mouse embryonic stem cell(s)
Condizioni di spedizione
liquid nitrogen
Descrizione generale
Descrizione della linea cellulare
Applicazioni
Stem Cell Research
Confezionamento
Stoccaggio e stabilità
Note legali
Esclusione di responsabilità
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3