Key Documents
RAB0413
Sigma-Aldrich
Peptide YY EIA Kit
for serum, culture supernatant and cell lysates
Sinonimo/i:
PYY, Peptide YY 
About This Item
Codice UNSPSC:
41123300
NACRES:
NA.32
Reattività contro le specie
mouse, human, rat
Confezionamento
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
tecniche
ELISA: suitable
enzyme immunoassay: suitable
input
sample type serum
sample type cell lysate
sample type culture supernatant(s)
assay range
inter-assay cv: <15%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 5.6 pg/mL
standard curve range: 3.91-1000 pg/mL
Metodo di rivelazione
colorimetric
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... PYY(5697)
Descrizione generale
The PYY Enzyme Immunoassay (EIA) Kit is an in vitro quantitative assay for detecting PYY peptide based on the principle of Competitive Enzyme Immunoassay. EIA-PYY-1 detects the 1-36 form. The 3-36 form may also be detected, but this has not been conclusively tested.
Immunogeno
Peptide YY (PYY), synthetic peptide
Applicazioni
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
I componenti del kit sono disponibili anche separatamente
N° Catalogo
Descrizione
SDS
  • RABHRP3HRP-StreptavidinSDS
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Met. Corr. 1
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials