Documenti
R817-100
Sigma-Aldrich
Rat Neuron Culture Medium
About This Item
Codice UNSPSC:
12352207
NACRES:
NA.75
Forma fisica
liquid
Livello qualitativo
Durata
6 mo.
Produttore/marchio commerciale
Cell Applications, Inc
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
For the culture and maintenance of rat neurons.
Qualità
Each lot was tested for sterility, ability to plate rat neurons.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1