R7884
Ribonuclease B from bovine pancreas
BioReagent, ≥50 Kunitz units/mg protein, ≥80% (SDS-PAGE)
Sinonimo/i:
RNase B
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
bovine pancreas
Livello qualitativo
Nome Commerciale
BioReagent
Saggio
≥80% (SDS-PAGE)
Forma fisica
powder
Attività specifica
≥50 Kunitz units/mg protein
Concentrazione
≥60%
tecniche
cell based assay: suitable
Compatibilità
suitable for molecular biology
applicazioni
cell analysis
Attività estranea
protease ≤0.001 units/mg solid
Temperatura di conservazione
−20°C
InChI
1S/C9H14N4O3/c10-2-1-8(14)13-7(9(15)16)3-6-4-11-5-12-6/h4-5,7H,1-3,10H2,(H,11,12)(H,13,14)(H,15,16)
CQOVPNPJLQNMDC-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Confezionamento
Nota sulla preparazione
Inibitore
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Resp. Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
I clienti hanno visto anche
Articoli
The use of PNGase Fast denaturing buffer and enzyme yielded results similar to a conventional 20-hour protocol with overnight digest while reducing workflow time to about 1 hour with a 15-minute digest.