R3904
Reversine
≥98% (HPLC), solid
Sinonimo/i:
2-(4-Morpholinoanilino)-6-cyclohexylaminopurine
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
solid
Solubilità
DMSO: soluble 7 mg/mL
H2O: insoluble
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C1CCC(CC1)Nc2nc(Nc3ccc(cc3)N4CCOCC4)nc5nc[nH]c25
InChI
1S/C21H27N7O/c1-2-4-15(5-3-1)24-20-18-19(23-14-22-18)26-21(27-20)25-16-6-8-17(9-7-16)28-10-12-29-13-11-28/h6-9,14-15H,1-5,10-13H2,(H3,22,23,24,25,26,27)
ZFLJHSQHILSNCM-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... ADORA1(134) , ADORA2A(135) , ADORA2B(136) , ADORA3(140)
rat ... Adora3(25370)
Applicazioni
- to study the need of mitotic arrest for combretastatin A4 (CA4)-mediated cytotoxicity
- to study the contribution of SAC activation to epstein-barr virus (EBV) replication
- to induce chromosome mis-segregation
Azioni biochim/fisiol
Stoccaggio e stabilità
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3