Documenti fondamentali
PZ0390
Sigma-Aldrich
PF-06747711
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
3-Cyano-N-(3-(1-isobutyrylpiperidin-4-yl)-1-methyl-4-(trifluoromethyl)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-5-yl)benzamide, 3-Cyano-N-[1-methyl-3-[1-(2-methyl-1-oxopropyl)-4-piperidinyl]-4-(trifluoromethyl)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-5-yl]benzamide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C26H26F3N5O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
497.51
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
N#CC1=CC(C(NC2=CN=C(N(C)C=C3C4CCN(C(C(C)C)=O)CC4)C3=C2C(F)(F)F)=O)=CC=C1
InChI
BIHPJIJLDNUDGH-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
PF-06747711 is a mono-imine compound. It regulates gene expression in signaling pathways by targeting a nuclear hormone receptor. It is also used to treat psoriasis.
PF-06747711 is a potent and selective RORC2 modulator.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)