P7780
Propionylpromazine hydrochloride
Sinonimo/i:
Propiopromazine hydrochloride
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
powder
Livello qualitativo
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cl.CCC(=O)c1ccc2Sc3ccccc3N(CCCN(C)C)c2c1
InChI
1S/C20H24N2OS.ClH/c1-4-18(23)15-10-11-20-17(14-15)22(13-7-12-21(2)3)16-8-5-6-9-19(16)24-20;/h5-6,8-11,14H,4,7,12-13H2,1-3H3;1H
ZFWVWZODBGTOIL-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... DRD2(1813)
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?