PZ0354
PF-04363467 hydrochloride
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
(S)-N-[4-(4-Ethyl-2-morpholinyl)-2-methylphenyl]-4-(1-methylethyl)benzenesulfonamide hydrochloride, N-[4-[(2S)-4-Ethyl-2-morpholinyl]-2-methylphenyl]-4-(1-methylethyl)-benzenesulfonamide hydrochloride, PF-4363467 hydrochloride
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to beige
Solubilità
H2O: 3 mg/mL, clear (warmed)
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
[H]Cl.CC1=CC([C@H]2CN(CC)CCO2)=CC=C1NS(C3=CC=C(C(C)C)C=C3)(=O)=O
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)