Documenti fondamentali
46674
Supelco
Promazine hydrochloride
VETRANAL®, analytical standard
Sinonimo/i:
10-(3-Dimethylaminopropyl)phenothiazine hydrochloride
About This Item
Formula condensata:
C17H20N2S · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
320.88
Beilstein:
3753230
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Nome Commerciale
VETRANAL®
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
clinical testing
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cl[H].CN(C)CCCN1c2ccccc2Sc3ccccc13
InChI
1S/C17H20N2S.ClH/c1-18(2)12-7-13-19-14-8-3-5-10-16(14)20-17-11-6-4-9-15(17)19;/h3-6,8-11H,7,12-13H2,1-2H3;1H
JIVSXRLRGOICGA-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
Applicazioni
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Note legali
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Mikail Weston et al.
Science advances, 5(4), eaaw1567-eaaw1567 (2019-04-20)
Designer receptors exclusively activated by designer drugs (DREADDs) derived from muscarinic receptors not only are a powerful tool to test causality in basic neuroscience but also are potentially amenable to clinical translation. A major obstacle, however, is that the widely