P4651
Promethazine hydrochloride
Sinonimo/i:
10-[2-(Dimethylamino)propyl]phenothiazine hydrochloride
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
powder
Livello qualitativo
Ideatore
Wyeth
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cl[H].CC(CN1c2ccccc2Sc3ccccc13)N(C)C
InChI
1S/C17H20N2S.ClH/c1-13(18(2)3)12-19-14-8-4-6-10-16(14)20-17-11-7-5-9-15(17)19;/h4-11,13H,12H2,1-3H3;1H
XXPDBLUZJRXNNZ-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... HRH1(3269)
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Altre note
Stato fisico
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?