MAB4416
Anti-Plet-1 (Placenta-expressed transcript 1 protein) Antibody, clone 1D4
clone 1D4, from rat
Sinonimo/i:
chromosome 11 open reading frame 34, hypothetical protein LOC349633, placenta expressed transcript 1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rat
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1D4, monoclonal
Reattività contro le specie
human
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
mouse (based on 100% sequence homology)
tecniche
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PLET1(349633)
Descrizione generale
Recently, Plet-1 has been identified as a specific marker of early thymic epithelial progenitor cells. In the postgastrulation embryo, Plet-1 expression is highly restricted to the developing pharyngeal endoderm and mesonephros. This antibody recognizes the same protein as MTS20 and MTS24.
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Immunohistochemistry Analysis: A previous lot was used by an independent laboratory in IH (Depreter, M.G.L., et al., 2008).
Immunocytochemistry Analysis: A previous lot was used by an independent laboratory in IC (Depreter, M.G.L., et al., 2008).
Stem Cell Research
Pluripotent & Early Differentiation
Qualità
Western Blot Analysis: A 1:2,500 dilution of this antibody detected Plet-1 in 10 µg of human placenta cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Human placenta cell lysate
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1