Key Documents
PZ0222
Sigma-Aldrich
PF-04445597
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
1-[(1S)-1-[2-[[[[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]methyl](2-methyl-2H-tetrazol-5-yl)amino]methyl]-4-(trifluoromethyl)phenyl]-2-methylpropyl]-4-piperidinecarboxylic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C29H31F9N6O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
666.58
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 20 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
2-8°C
Azioni biochim/fisiol
PF-04445597 is a potent, orally bioavailable inhibitor of cholesteryl ester transfer protein (CETP).
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3