PZ0183
ERB-041
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
2-(3-Fluoro-4-hydroxyphenyl)-7-vinyl-1,3-benzoxazol-5-ol, Prinaberel, WAY-202041
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Colore
white to tan
Solubilità
DMSO: ≥25 mg/mL
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
OC(C=C1)=C(F)C=C1C2=NC3=CC(O)=CC(C=C)=C3O2
InChI
1S/C15H10FNO3/c1-2-8-5-10(18)7-12-14(8)20-15(17-12)9-3-4-13(19)11(16)6-9/h2-7,18-19H,1H2
MQIMZDXIAHJKQP-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... ESR2(2100)
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Articoli
We offers many products related to Nuclear Receptors (Steroids) for your research needs.