Key Documents
PZ0156
Sigma-Aldrich
UK-383,367
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
(βR)-3-(Aminocarbonyl)-β-(3-cyclohexylpropyl)-N-hydroxy-1,2,4-oxadiazole-5-propanamide, 5-{(1R)-4-Cyclohexyl-1-[2-(hydroxyamino)-2-oxoethyl]butyl}-1,2,4-oxadiazole-3-carboxamide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H24N4O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
324.38
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41121800
ID PubChem:
NACRES:
NA.77
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Attività ottica
[α]/D ≥15°, c = 0.5 in methanol
Colore
white to off-white
Solubilità
DMSO: >30 mg/mL
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
NC(=O)c1noc(n1)[C@H](CCCC2CCCCC2)CC(=O)NO
InChI
1S/C15H24N4O4/c16-13(21)14-17-15(23-19-14)11(9-12(20)18-22)8-4-7-10-5-2-1-3-6-10/h10-11,22H,1-9H2,(H2,16,21)(H,18,20)/t11-/m1/s1
ARJCBSRIPGJMAD-LLVKDONJSA-N
Azioni biochim/fisiol
UK-383,367 is a procollagen C-proteinase (PCP) inhibitor.
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3