Key Documents
P6782
Sigma-Aldrich
Perossidasi
Type VI-A, essentially salt-free, lyophilized powder, ≥250 units/mg solid (using pyrogallol), 950-2000 units/mg solid (using ABTS)
Sinonimo/i:
Donatore: idrogeno-perossido ossidoreduttasi, Perossidasi di rafano
About This Item
Numero CAS:
Classificazione EC (Enzyme Commission):
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352204
eCl@ss:
32160410
NACRES:
NA.54
Tipo
Type VI-A
Livello qualitativo
Forma fisica
essentially salt-free, lyophilized powder
Attività specifica
≥250 units/mg solid (using pyrogallol)
950-2000 units/mg solid (using ABTS)
PM
~44 kDa
Solubilità
0.1 M phosphate buffer: soluble 10 mg/mL, clear, orange to red (pH 6.0)
H2O: soluble
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/H2O3/c1-3-2/h1-2H
JSPLKZUTYZBBKA-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
La perossidasi di rafano si isola dalle radici del rafano (Amoracia rusticana) e appartiene al gruppo delle perossidasi con ferroprotoporfirina. L′HRP è un polipeptide a singola catena che contiene quattro ponti disolfuro. È una glicoproteina che contiene il 18% di carboidrati. La composizione dei carboidrati include galattosio, arabinosio, xilosio, fucosio, mannosio, mannosamina e galattosamina, a seconda del singolo isozima. Il peso molecolare (circa 44 kDa) include la catena polipeptidica (33.890 Dalton), la emina con Ca2+ (circa 700 Dalton) e il carboidrato (circa 9.400 Dalton). Esistono almeno sette isoenzimi di HRP. Il punto isoelettrico degli isoenzimi della perossidasi di rafano è compreso fra 3,0 e 9,0.
Applicazioni
La perossidasi di rafano (HRP) viene isolata dalle radici del rafano (Amoracia rusticana). Trova impiego in applicazioni biochimiche come western blot, ELISA e immunoistochimica. La perossidasi di rafano è usata per amplificare un segnale debole e aumentare la rivelabilità di una molecola bersaglio, ad esempio una proteina. Il prodotto P6782, di tipo VI-A, è una polvere liofilizzata, essenzialmente priva di sali. È usata per quantificare il colesterolo e i suoi esteri e per studiare in vitro la deposizione di lipidi su lenti a contatto in idrogel e silicone idrogel.
L′enzima di Sigma è stato usato nello sviluppo di un biosensore della galattosio ossidasi-perossidasi rapido e sensibile per il rilevamento del galattosio con stabilità prolungata. È stato usato come componente di una piastra di terreno (MRS agar) contenente 3,3′,5,5′-tetrametilbenzidina (TMB) per la crescita di Lactobacillus sp. La TMB agisce come substrato cromogenico della perossidasi. La perossidasi genera O2 dall′H2O2 prodotta dai lattobacilli e la TMB colora le colonie in azzurro in presenza di O2. Così dopo 48 ore di incubazione con 5% di CO2 in aria, le colonie che producono H2O2 su MRS agar appaiono blu. I non produttori di H2O2 sono incolori. È stata usata per studiare l′effetto stabilizzante dell′alcol polivinilico sulla perossidasi di rafano. È stata usata anche per la determinazione del glucosio e dei perossidi in soluzione.
Azioni biochim/fisiol
Incubata con un substrato, la perossidasi di rafano produce un derivato colorato, fluorimetrico o luminescente della molecola marcata, consentendone la quantificazione. La perossidasi di rafano ha dimostrato di ridurre leggermente il livello di inibizione in un mutante cydAB.
L′HRP si combina rapidamente con il perossido di idrogeno (H2O2) e il complesso che ne risulta [HRP-H2O2] può ossidare diversi donatori di idrogeno. Il pH ottimale è 6,0-6,5 e la stabilità dell′enzima è massima nell′intervallo di pH di 5,0-9,0. L′HRP può essere coniugata agli anticorpi con diversi metodi che includono l′uso di glutaraldeide, ossidazione con periodato, ponti disolfuro e anche per mezzo di agenti reticolanti guidati da ammine e tioli. È più piccola e più stabile rispetto ai marcatori enzimatici, β-galattosidasi e fosfatasi alcalina Di conseguenza è il marcatore preferito. Inoltre la sua glicosilazione comporta un minor numero di legami non specifici. È stato osservato che sodio azide, cianuro, L-cistina, dicromato, etilenetiourea, idrossilamina, solfuro, vanadato, acido p-aminobenzoico, oltre agli ioni Cd2+, Co2+, Cu2+, Fe3+, Mn2+, Ni2+ e Pb2+ inibiscono l′attività dell′enzima.
Confezionamento
Confezionata in mg solidi
Linkage
Simile a P8375
Definizione di unità
Una unità ABTS ossiderà 1 μmole di ABTS al minuto a 25 °C, a pH 5,0.
Una unità di pirogallolo forma 1,0 mg di purpurogallina da pirogallolo in 20 secondi a pH 6,0 e 20 °C.
Nota sulla preparazione
Le soluzioni di questo prodotto alla concentrazione di 1 mg/mL in tampone fosfato 0,1 M (pH 6,0) rimangono attive per almeno due settimane a temperatura ambiente. La soluzione conserva l′attività dopo 5 cicli di congelamento e scongelamento.
Risultati analitici
Il RZ (Reinheitszahl) è il rapporto di assorbanza A403/A275 determinato a 0,5-1,0 mg/mL in acqua deionizzata. Misura il contenuto di emina, non l′attività enzimatica. Anche preparazioni con un RZ elevato possono avere una bassa attività enzimatica.
Questo prodotto viene saggiato con ABTS per confrontarlo con facilità con l′unità di altri fornitori: circa 1000 unità per mg solido
Altre note
Per maggiori informazioni sulla perossidasi visitare la pagina www.sigma-aldrich.com/enzymeexplorer.
Inibitore
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Substrato
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Resp. Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 8
1 of 8
Chiara Marabelli et al.
Cell reports, 27(2), 387-399 (2019-04-11)
LSD1 and LSD2 are homologous histone demethylases with opposite biological outcomes related to chromatin silencing and transcription elongation, respectively. Unlike LSD1, LSD2 nucleosome-demethylase activity relies on a specific linker peptide from the multidomain protein NPAC. We used single-particle cryoelectron microscopy (cryo-EM)
Rapid and sensitive galactose oxidase-peroxidase biosensor for galactose detection with prolonged stability
Tkac J, et al.
Biotechnol. Tech., 13(12), 931-936 (1999)
Stabilization effect of polyvinyl alcohol on horseradish peroxidase, glucose oxidase, β-galactosidase and alkaline phosphatase.
Boyd S, et al.
Biotechnol. Tech., 10(9), 693- 698 (1996)
From Concept to Product Development
Enzyme Immunoassay, 169-171 (1996)
Zollner, H.
Handbook of Enzyme Inhibitors, 1993, 367-368 null
Protocolli
Reinheitszahl (RZ) is the ratio of absorbance due to hemin (A403, Soret region) to absorbance due to protein (A275).
This procedure is for the determination of Peroxidase enzymatic activity using Pyrogallol as the substrate.