Key Documents
P2088
Sigma-Aldrich
Perossidasi
Highly stabilized, essentially salt-free, lyophilized powder, 200-300 units/mg solid (using pyrogallol)
Sinonimo/i:
Donatore: idrogeno-perossido ossidoreduttasi, Perossidasi di rafano
About This Item
Numero CAS:
Classificazione EC (Enzyme Commission):
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352204
NACRES:
NA.54
Origine biologica
horseradish
Livello qualitativo
Forma fisica
essentially salt-free, lyophilized powder
Attività specifica
200-300 units/mg solid (using pyrogallol)
PM
~44 kDa
Rapporto di assorbanza
RZ 2.6-3.4
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/H2O3/c1-3-2/h1-2H
JSPLKZUTYZBBKA-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
La perossidasi di rafano si isola dalle radici del rafano (Amoracia rusticana) e appartiene al gruppo delle perossidasi con ferroprotoporfirina. L′HRP è un polipeptide a singola catena che contiene quattro ponti disolfuro. È una glicoproteina che contiene il 18% di carboidrati. La composizione dei carboidrati include galattosio, arabinosio, xilosio, fucosio, mannosio, mannosamina e galattosamina, a seconda del singolo isozima. Il peso molecolare (circa 44 kDa) include la catena polipeptidica (33.890 Dalton), la emina con Ca2+ (circa 700 Dalton) e il carboidrato (circa 9.400 Dalton). Esistono almeno sette isoenzimi di HRP. Il punto isoelettrico degli isoenzimi della perossidasi di rafano è compreso fra 3,0 e 9,0.
Applicazioni
Peroxidase from horseradish has been used in a study with dehydrogenative polymers (DHP) to investigate the monolignol coupling mechanism. It has also been used to help develop a colorimetric method for microRNA (miRNA) detection by creating a horseradish peroxidase-mimicking DNAzyme.
Azioni biochim/fisiol
Horseradish peroxidase has been shown to catalyze the polymerization of various substances including acetaminophen and cardanol.
Avvertenza
Maintains activity at low pH and higher temperature.
Definizione di unità
Una unità di pirogallolo forma 1,0 mg di purpurogallina da pirogallolo in 20 secondi a pH 6,0 e 20 °C.
Nota sulla preparazione
Stabilized by chemical protection of the primary amines.
Risultati analitici
Il RZ (Reinheitszahl) è il rapporto di assorbanza A403/A275 determinato a 0,5-1,0 mg/mL in acqua deionizzata. Misura il contenuto di emina, non l′attività enzimatica. Anche preparazioni con un RZ elevato possono avere una bassa attività enzimatica.
Altre note
Per maggiori informazioni sulla perossidasi visitare la pagina www.sigma-aldrich.com/enzymeexplorer.
Inibitore
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Substrato
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Resp. Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visita l’Archivio dei documenti
Keehoon Won et al.
Biomacromolecules, 5(1), 1-4 (2004-01-13)
Horseradish peroxidase-catalyzed polymerization of cardanol in aqueous organic solvent was investigated in the presence of a redox mediator. Cardanol is a phenol derivative from a renewable resource mainly having a C15 unsaturated hydrocarbon chain with mostly 1-3 double bonds at
Yanqin Wen et al.
Analytical chemistry, 84(18), 7664-7669 (2012-08-30)
We present a highly sensitive colorimetric method for microRNA (miRNA) detection. This method is based on a rolling-circle amplification (RCA) DNA machine, which integrates RCA, nicking enzyme signal amplification and DNAzyme signal amplification. The DNA machine is triggered by the
D W Potter et al.
Molecular pharmacology, 29(2), 155-162 (1986-02-01)
Horseradish peroxidase catalyzed the polymerization of acetaminophen. Addition of reduced glutathione (GSH) to reaction mixtures resulted in decreased polymerization and formation of minor amounts of GSH-acetaminophen conjugates. The conjugates were identified as 3-(glutathion-S-yl)acetaminophen and 3-(glutathion-S-yl)diacetaminophen. Horseradish peroxidase also catalyzed polymerization
Sun-Joo Moon et al.
Phytochemistry, 82, 15-21 (2012-08-14)
In this study, dehydrogenative polymers (DHP) were synthesized in vitro through dehydrogenative polymerization using different ratios of coniferyl alcohol (CA) and sinapyl alcohol (SA) (10:0, 8:2, 6:4, 2:8, 0:10), in order to investigate the monolignol coupling mechanism in the presence
Kristina Kühn et al.
The Plant cell, 21(9), 2762-2779 (2009-09-29)
Transcription of mitochondrial genes in animals, fungi, and plants relies on the activity of T3/T7 phage-type RNA polymerases. Two such enzymes, RPOTm and RPOTmp, are present in the mitochondria of eudicotyledonous plants; RPOTmp is additionally found in plastids. We have
Protocolli
Reinheitszahl (RZ) is the ratio of absorbance due to hemin (A403, Soret region) to absorbance due to protein (A275).
This procedure is for the determination of Peroxidase enzymatic activity using Pyrogallol as the substrate.