P6486
EZview™ Red Protein A Affinity Gel
Sinonimo/i:
EZview Affinity Gel, Protein A Affinity Gel
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
liquid
Classi chimiche degli analiti
proteins (Immunoglobulins of various mammalian species)
tecniche
affinity chromatography: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
Capacità
~4 mg binding capacity (rabbit IgG)
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
- Increased visibility - Red color reduces risk of incidental aspiration
- Improved recovery of target protein by reduced accidental loss
- Higher reproducibility - More consistent yields
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Note legali
Esclusione di responsabilità
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?