P4620
PD 146176
≥98% (HPLC), solid
Sinonimo/i:
6,11-Dihydro[1]benzothiopyrano[4,3-b]indole
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
solid
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: soluble >10 mg/mL
H2O: insoluble
Stringa SMILE
C1Sc2ccccc2-c3[nH]c4ccccc4c13
InChI
1S/C15H11NS/c1-3-7-13-10(5-1)12-9-17-14-8-4-2-6-11(14)15(12)16-13/h1-8,16H,9H2
ZGOOPZVQMLHPFM-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... ALOX15(246)
mouse ... ALOX15(11687)
rat ... ALOX15(81639)
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3