479975
NDGA
A cell-permeable antioxidant and a selective lipoxygenase (LOX) inhibitor (IC₅₀ = 200 nM, 30 µM, and 30 µM for 5-LOX, 12-LOX, and 15-LOX, respectively) over cyclooxygenase (IC₅₀ = 100 µM).
Sinonimo/i:
NDGA, Nordihydroguaiaretic Acid
Descrizione
Merck USA index - 14, 6693
Saggio
≥90% (HPLC)
Stato
crystalline solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Solubilità
DMSO: 10 mg/mL
ethanol: soluble
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
10-30°C
Stringa SMILE
Oc1c(ccc(c1)C[C@H]([C@H](Cc2cc(c(cc2)O)O)C)C)O
InChI
1S/C18H22O4/c1-11(7-13-3-5-15(19)17(21)9-13)12(2)8-14-4-6-16(20)18(22)10-14/h3-6,9-12,19-22H,7-8H2,1-2H3/t11-,12+
HCZKYJDFEPMADG-TXEJJXNPSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
LOX-5
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Goodman, Y., et al. 1994. Brain Res. 654, 171.
Kozubik, A., et al. 1993. Exp. Hematol. 21, 138.
Salari, H., et al. 1984. Prostagland. Leuk. Med. 13, 53.
Hope, W.C., et al. 1983. Biochem. Pharmacol. 32, 367.
WGK 3