74540
Nordihydroguaiaretic acid
≥97.0% (HPLC)
Sinonimo/i:
Masoprocol
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥97.0% (HPLC)
Forma fisica
crystals
Impurezze
≤2% water
Punto di fusione
184-186 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(Cc1ccc(O)c(O)c1)C(C)Cc2ccc(O)c(O)c2
InChI
1S/C18H22O4/c1-11(7-13-3-5-15(19)17(21)9-13)12(2)8-14-4-6-16(20)18(22)10-14/h3-6,9-12,19-22H,7-8H2,1-2H3
HCZKYJDFEPMADG-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
mouse ... Alox12(11684)
Descrizione generale
Applicazioni
- In the synthesis of nordihydroguaiaretic acid derivatives with potent HIV inhibition activity.
- As a starting material in the synthesis of tetra-O-methylnordihydroguaiaretic acid.
Azioni biochim/fisiol
Altre note
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?