P4039
Phospholipase C Peptide
lyophilized powder, Type XIV, ≥150 units/mg protein
Sinonimo/i:
PC-PLC
About This Item
Prodotti consigliati
product name
Phospholipase C from Clostridium perfringens (C. welchii), Type XIV, lyophilized powder, ≥150 units/mg protein
Origine biologica
bacterial (Clostridium perfringens)
Livello qualitativo
Tipo
Type XIV
Forma fisica
lyophilized powder
Attività specifica
≥150 units/mg protein
Caratteristiche più verdi
Waste Prevention
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Categoria alternativa più verde
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
Clostridium perfringens str. 13 ... plc(988262)
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Definizione di unità
Stato fisico
Nota sulla preparazione
Inibitore
Substrato
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Resp. Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3