P0088
Anti-Patch1 antibody produced in rabbit
~1 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-PTCH1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
rat, mouse, human
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry: suitable
western blot: 1:500-1:1,000
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PTCH1(5727)
mouse ... Ptch1(19206)
rat ... Ptch1(89830)
Categorie correlate
Immunogeno
Applicazioni
Western Blotting (1 paper)
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)