O6754
1-Oleoyl-2-acetyl-sn-glycerol
≥97% (TLC), oil
Sinonimo/i:
(9Z)-9-Octadecenoic acid (2S)-2-(acetyloxy)-3-hydroxypropyl ester, 1-(cis-9-Octadecenoyl)-2-acetyl-sn-glycerol, 2-Acetyl-1-oleoyl-sn-glycerol, DG(18:1(9Z)/2:0/0:0), OAG
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic (organic)
Livello qualitativo
Saggio
≥97% (TLC)
Forma fisica
oil
Solubilità
ethanol: 20 mg/mL (lit.)(lit.)
DMSO: soluble (lit.)(lit.)
Gruppo funzionale
ketone
Tipo di lipide
neutral glycerides
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)OC[C@H](CO)OC(C)=O
InChI
1S/C23H42O5/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-23(26)27-20-22(19-24)28-21(2)25/h10-11,22,24H,3-9,12-20H2,1-2H3/b11-10-/t22-/m0/s1
PWTCCMJTPHCGMS-YRBAHSOBSA-N
Informazioni sul gene
human ... PRKCA(5578)
Azioni biochim/fisiol
Avvertenza
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves