495414
1-Oleoyl-2-acetyl-sn-glycerol
Cell-permeable diacylglycerol analog that activates Ca2+-dependent protein kinase C.
Sinonimo/i:
1-Oleoyl-2-acetyl-sn-glycerol, OAG, PKC Activator III
About This Item
Livello qualitativo
Saggio
≥97% (HPLC)
Forma fisica
oil
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Solubilità
DMSO: soluble
ethanol: soluble
Formato
neat
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
InChI
1S/C23H42O5/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-23(26)27-20-22(19-24)28-21(2)25/h10-11,22,24H,3-9,12-20H2,1-2H3/b11-10-/t22-/m0/s1
PWTCCMJTPHCGMS-YRBAHSOBSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Ca2+-dependent protein kinase C
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Benz, I., et al. 1992. J. Membr. Biol. 130, 183.
Haeffner, E.W., and Wittmann, U. 1992. J. Lipid Mediat.5, 237.
Gilmore, T., and Martin, G.S. 1983. Nature306, 487.
WGK 3