N7375
2-Naphthyl phosphate sodium salt
≥98% (TLC), powder
Sinonimo/i:
β-Naphthyl phosphate monosodium salt, 2-Naphthyl phosphate monosodium salt, mono-Sodium 2-naphthyl phosphate sodium salt
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
2-Naphthyl phosphate sodium salt,
Saggio
≥98% (TLC)
Livello qualitativo
Stato
powder
Solubilità
water: 50 mg/mL, clear, colorless
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[Na+].OP([O-])(=O)Oc1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C10H9O4P.Na/c11-15(12,13)14-10-6-5-8-3-1-2-4-9(8)7-10;/h1-7H,(H2,11,12,13);/q;+1/p-1
GHMHDIFFBHLXTJ-UHFFFAOYSA-M
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?