Key Documents
479775
Sigma-Aldrich
α-Naphthyl Acid Phosphate monosodium salt
≥98% (HPLC), solid, broad-spectrum protein phosphatase inhibitor, Calbiochem®
Sinonimo/i:
α-Naphthyl Acid Phosphate, Monosodium Salt
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H8NaO4P
Numero CAS:
Peso molecolare:
246.13
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.77
product name
α-Naphthyl Acid Phosphate, Monosodium Salt, α-Naphthyl Acid Phosphate, Monosodium Salt - CAS 81012-89-7, is a broad-spectrum protein phosphatase inhibitor.
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
Impurezze
<0.01% α-naphthol
Colore
white
Solubilità
water: 100 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C10H9O4P/c11-15(12,13)14-10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h1-7H,(H2,11,12,13)/p-2
YNXICDMQCQPQEW-UHFFFAOYSA-L
Descrizione generale
Broad-spectrum protein phosphatase inhibitor.
Azioni biochim/fisiol
Cell permeable: no
Primary Target
protein phosphatase
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Attenzione
Toxicity: Irritant (B)
Ricostituzione
Following reconstitution, store in the refrigerator (4°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at 4°C.
Altre note
Davidson, M.M., and Haslam, R.J. 1994. Biochem. J. 301, 41.
Wolniak, S.M., and Larsen, P.M. 1992. J. Cell Sci.102, 691.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3