F8761
Fast Garnet GBC sulfate salt
Powder
Sinonimo/i:
2-Methyl-4-([2-methylphenyl]azo)benzenediazonium salt, 4-Amino-2′,3-dimethylazobenzene diazotated, Azoic Diazo No. 4
About This Item
Prodotti consigliati
product name
Fast Garnet GBC sulfate salt, diazonium dye
Livello qualitativo
Forma fisica
powder
Composizione
Dye Content Calculated, ≥90%
tecniche
microbe id | staining: suitable
Colore
orange to very dark orange, and Orange-Brown to Very Dark Orange-Brown and Red to Very Dark
Solubilità
H2O: 5 mg/mL, clear
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OS([O-])(=O)=O.Cc1ccccc1N=Nc2ccc([N+]#N)c(C)c2
InChI
1S/C14H13N4.H2O4S/c1-10-5-3-4-6-14(10)18-17-12-7-8-13(16-15)11(2)9-12;1-5(2,3)4/h3-9H,1-2H3;(H2,1,2,3,4)/q+1;/p-1
PPTXFSQSISUDAU-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Carc. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?