294438
4-Nitrobenzenediazonium tetrafluoroborate
97%
Sinonimo/i:
Azoic Diazo No. 37, Fast Red GG salt
Saggio
97%
Stato
powder
Composizione
Carbon 29.3-31.5%,Nitrogen 17.1-18.4%
tecniche
titration: suitable
Colore
light brown
Punto di fusione
144-148 °C (dec.)
Solubilità
acetonitrile: 50 mg/mL
Densità
1.66 g/cm3 at 25 °C
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
F[B-](F)(F)F.[O-][N+](=O)c1ccc(cc1)[N+]#N
InChI
1S/C6H4N3O2.BF4/c7-8-5-1-3-6(4-2-5)9(10)11;2-1(3,4)5/h1-4H;/q+1;-1
AFULQCYCQAHYIP-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?